missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MRPS26 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Produktkod. 18045848 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18045848 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18045848 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP297474C

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

MRPS26 Polyclonal specifically detects MRPS26 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen MRPS26
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 650
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias C20orf193, dJ534B8.3, GI008,28S ribosomal protein S13, mitochondrial, mitochondrial ribosomal protein S26, MRP-S13MRPS13, MRP-S26chromosome 20 open reading frame 193, NY-BR-87, RPMS1328S ribosomal protein S26, mitochondrial, S13mt, S26mt, serologically defined breast cancer antigen NY-BR-87
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MRPS26 fragment.
Reningsmetod Antigen Affinity-purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64949
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.