Läs mer
Novus Biologicals™ MRPS33 Overexpression Lysate
Produktkod. 18230113 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18230113 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18230113 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL113302
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The MRPS33 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21865 and based on accession number NM_1671. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens mitochondrial ribosomal protein S33 (MRPS33), nuclear gene encoding mitochondrial protein, transcript variant 1, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only