Läs mer
Novus Biologicals™ MRPS7 Overexpression Lysate
Produktkod. 18298514 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18298514 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18298514 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL113308
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-10-2026
The MRPS7 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC231 and based on accession number NM_15971. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens mitochondrial ribosomal protein S7 (MRPS7), nuclear gene encoding mitochondrial protein, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only