Läs mer
MRS-1706, MedChemExpress
Produktkod. 16476527
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16476527 5 mg
16444856 100 mg
16413808 10 mg
16400187 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16476527 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103186
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress MRS-1706 is a potent and selective adenosine A2B receptor inverse agonist. MRS-1706 has Ki values of 1.39, 112, 157, and 230 nM for human A2B, A2A, A1 and A3 receptors respectively. MRS-1706 blocks adenosine-mediated cAMP induction.
MRS-1706 is a potent and selective adenosine A2B receptor inverse agonist. MRS-1706 has Ki values of 1.39, 112, 157, and 230 nM for human A2B, A2A, A1 and A3 receptors respectively. MRS-1706 blocks adenosine-mediated cAMP induction.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MRS-1706
CAS 264622-53-9
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H29N5O5
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 240 mg/mL (476.62 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=C(C(C)=O)C=C1)COC2=CC=C(C3=NC(N(CCC)C(N(CCC)C4=O)=O)=C4N3)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 503.55
Formel vikt 503.55
Procent renhet 98.23%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation