Läs mer
MRS 1754, MedChemExpress
Beskrivning
MRS 1754 is a selective antagonist radioligand for A2B adenosine receptor with very low affinity for A1 and A3 receptors of both humans and rats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MRS 1754 |
| CAS | 264622-58-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H26N6O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 15 mg/mL (30.83 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(NC1=CC=C(C#N)C=C1)COC2=CC=C(C(N3)=NC(N(CCC)C(N4CCC)=O)=C3C4=O)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.52 |
| Formel vikt | 486.52 |
| Visa mer |