missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ MRS 1754

Beskrivning
Selective adenosine A2B receptor antagonist (Ki values are 1.97, 16.8, 403, 503, 570 and 612 nM for hA2B, rA1, hA1, hA2A, hA3 and rA2A receptors respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MRS 1754 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 486.52 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 486.532 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?