Läs mer
Tocris Bioscience™ MRS 2179 tetrasodium salt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18064382
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18064382
Brand: Tocris Bioscience™ 0900/50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective P2Y1 antagonist
A competitive antagonist at P2Y1 receptors (KB = 100 nM). Selective over P2X1 (IC50 = 1.15 μM), P2X3 (IC50 = 12.9 μM), P2X2, P2X4, P2Y2, P2Y4 and P2Y6 receptors. Inhibits the upregulation of NTPDase1 by ATPγS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1454889-37-2
Molekylformel C11H17N5Na4O9P2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MRS 2179 tetrasodium salt
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 513.16
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 517.19