Läs mer
Tocris Bioscience™ MRS 2179 tetrasodium salt
Beskrivning
A competitive antagonist at P2Y1 receptors (KB = 100 nM). Selective over P2X1 (IC50 = 1.15 μM), P2X3 (IC50 = 12.9 μM), P2X2, P2X4, P2Y2, P2Y4 and P2Y6 receptors. Inhibits the upregulation of NTPDase1 by ATPγS.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MRS 2179 tetrasodium salt |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 513.16 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 517.19 |