Läs mer
Tocris Bioscience™ MRS 2279
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18094822
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. 18094822
Brand: Tocris Bioscience™ 2158/1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selective, high affinity P2Y1 antagonist
MRS 2279 is a selective, high affinity competitive antagonist of the P2Y1 receptor (Ki = 2.5 nM; IC50 = 51.6 nM). Fails to block nucleotide signaling at most other P2Y receptors (P2Y2, P2Y4, P2Y6, P2Y11 and P2Y12) and potently inhibits ADP-induced aggregation of human blood platelets in vitro (pKB = 8.05).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Renhet >98%
CAS 2387505-47-5
Kvantitet 1 mg
Produkttyp MRS 2279
Molekylvikt (g/mol) 503.78
Inhibitorer MRS 2279
For Research Use Only