Läs mer
MRS 2578, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,N''-1,4-butanediylbis-N'-(3-isothiocyanatophenyl)thiourea |
| CAS | 711019-86-2 |
| Molekylformel | C20 H20 N6 S4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | MRS 2578, N,N''-1,4-butanediylbis[N'-(3-isothiocyanatophenyl)thiourea |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N6S4/c27-13-23-15-5-3-7-17(11-15)25-19(29)21-9-1-2-10-22-20(30)26-18-8-4-6-16(12-18)24-14-28/h3-8,11-12H,1-2,9-10H2,(H2,21,25,29)(H2,22,26,30) |
| LEDER | S=C=Nc1cccc(NC(=S)NCCCCNC(=S)Nc2cccc(c2)N=C=S)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(3-isothiocyanatophenyl)-3-[4-[(3-isothiocyanatophenyl)carbamothioylamino]butyl]thiourea |
| Molekylvikt (g/mol) | 472.67 |
| Formel vikt | 472.0632 |