Läs mer
Tocris Bioscience™ MRS 2690
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18025582
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18025582 1 mg
1 options
Produktkod. 18025582 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2915/1
Potent P2Y14 agonist
MRS 2690 is a potent P2Y14 receptor agonist (EC50 = 49 nM) that displays 7-fold higher potency than UDP-glucose. This product is typically reconstituted in water.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MRS 2690
CAS 15039-58-4
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C15H22N2Na2O16P2S
Formel vikt 626.33
Renhet >98%