Läs mer
Tocris Bioscience™ MRS 2693 trisodium salt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18005842
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18005842 1 mg
1 options
Produktkod. 18005842 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 2502/1
Selective P2Y6 agonist
Selective P2Y6 agonist (EC50 = 0.015 μM at the hP2Y6 receptor). Displays no activity at other P2Y subtypes. Exerts a cytoprotective effect in an in vivo mouse model of hindlimb skeletal muscle ischemia/reperfusion injury.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MRS 2693 trisodium salt
CAS 1448858-83-0
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C9H13IN2Na3O12P2
Formel vikt 596
Renhet >95%
Molekylvikt (g/mol) 599.026