Läs mer
Tocris Bioscience™ MRS 2768 tetrasodium salt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18095912
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18095912 1 mg
1 options
Produktkod. 18095912 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3884/1
Selective P2Y2 agonist
Selective P2Y2 agonist (EC50 = 1.89 μM). Displays no affinity for human P2Y4 or P2Y6 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MRS 2768 tetrasodium salt
CAS 2567869-47-8
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C15H16N2Na4O18P4
Formel vikt 728.14
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 728.143