Läs mer
Tocris Bioscience™ MRS 4062 triethylammonium salt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18004232
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18004232 1 mg
1 options
Produktkod. 18004232 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4261/1
Selective P2Y4 receptor agonist
Selective P2Y4 receptor agonist (EC50 values are 23, 640, and 740 nM for hP2Y4, hP2Y2 and hP2Y6 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MRS 4062 triethylammonium salt
CAS 1309871-50-8
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C42H86N7O15P3
Formel vikt 1022.09
Renhet 98%
Molekylvikt (g/mol) 1022.105