Läs mer
Thermo Scientific™ MRS Agar
Produktkod. 12854142
Change view
Fyll vikt:
200-204 g
200.0-204.0g
250 to 254 g
Formatera:
250 mL sirop bottle
250mL sirop bottle
300 mL Sirop Bottle
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Fyll vikt Formatera unitSize
12854142 250 to 254 g 300 mL Sirop Bottle Paket med 250
13245469 200-204 g 250 mL sirop bottle Paket med 10
15304885 200.0-204.0g 250mL sirop bottle Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12854142 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer BO0969T
Use this agar for the cultivation of lactobacilli
The formula of MRS Agar is based on that of de Man, Rogosa and Sharpe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Amber
Innehåll och lagring 2° to 25°C
Formatera 300 mL Sirop Bottle
Tillverkningsursprung United Kingdom
Produkttyp Agar
Fyll vikt 250 to 254 g
Förpackningstyp 10 Sirop Bottles with screw cap closures in a box
Kvantitet 10/Pk.