missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Thermo Scientific™ MRS Agar
Beskrivning
The formula of MRS Agar is based on that of de Man, Rogosa and Sharpe.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Straw |
| Innehåll och lagring | 2 to 25°C |
| Formatera | 250mL sirop bottle |
| Tillverkningsursprung | United Kingdom |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 200.0-204.0g |
| Förpackningstyp | 10 sirop bottles with screw cap closures in a box. |
| Kvantitet | 10/Pk |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?