Läs mer
Thermo Scientific™ MRS (ISO ) Agar (DeMan, Rogosa och Sharpe) (Dehydrerad)
Produktkod. p-7079182
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 13295949
Brand: Thermo Scientific™ CM1153B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isolera och räkna upp mjölksyrabakterier från mat, inklusive de svåra och långsamt växande stammarna av Lactobacillus med MRS (ISO ) Agar.
Isolera och räkna upp mjölksyrabakterier från mat med Thermo Scientific™ Oxoid™ MRS (ISO ) Agar (DeMan, Rogosa och Sharpe) (Dehydrerad) samtidigt som den håller sig till ISO 15214: 1998. Detta medium är utformat för att stödja tillväxten av alla stammar av laktobaciller, även de svåra och långsamt växande stammarna av Lactobacillus brevis och Lactobacillus fermenti .
Använd MRS (ISO ) Agar för uppräkning och isolering av mesofila mjölksyrabakterier från livsmedelsprover. MRS (ISO ) Agar uppmuntrar tillväxten av mjölksyrabakterier, som inkluderar arter av följande släkten: Lactobacillus, Streptococcus, Pediococcus och Leuconostoc .
  • Håller sig till ISO 15214: 1998 års standarder.
  • Överlägsen prestanda jämfört med tomatjuicemediet från Briggs 1 och köttextraktmediet för tomatjuice från de Man.
MRS-formuleringen utvecklades av de Man, Rogosa och Sharpe 2 1960 för att ersätta en variabel komponent (tomatjuice) och samtidigt ge ett medium som skulle stödja god tillväxt av laktobaciller i mejeriprodukter, även de stammar som visade dålig tillväxt i befintliga medier.
MRS (ISO ) Agar designades för att överensstämma med formuleringen specificerad i ISO 15214: 1998 Horisontell metod för uppräkning av mesofila mjölksyrabakterier-koloniräkningsteknik vid 30 °C.
Mediet uppvisar en viss grad av selektivitet, men om jäst- och mögelkontamination i livsmedelsproven är oroande kan dessa mikroorganismer hämmas genom tillsats av selektiva medel som sorbinsyra, ciprofloxacin eller klindamycin.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific™ stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 10 °C till 30 °C
Beskrivning MRS (ISO ) Agar (DeMan, Rogosa och Sharpe) (Dehydrerad)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g