Läs mer
MRS1845, MedChemExpress
Beskrivning
MRS1845 is a selective store-operated calcium (SOC) channel inhibitor with an IC50 of 1.7 μM. MRS1845 is an ORAI1 inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MRS1845 |
| CAS | 544478-19-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H22N2O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (209.16 mM) |
| LEDER | O=C(C1=C(C)N(CC#C)C(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)OCC |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.41 |
| Formel vikt | 398.41 |
| Visa mer |