missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ MRT 67307 dihydrochloride

Beskrivning
MRT 67307 dihydrochloride is a salt inducible kinase (SIK) inhibitor (IC50 values are 67, 250 and 430 nM for SIK2, SIK1 and SIK3 respectively). Also inhibits TBK1, MARK1-4, IKKε and NUAK1 (IC50 values are 19, 27-52, 160 and 230 nM respectively). Has no effect on IKKα or IKKβ. Induces IL-10 secretion and inhibits TNF-α and IL-6 secretion in bacterial LPS-stimulated macrophages. Also enhances IL-1-induced activation of NFκB-dependent gene transcription in mouse embryonic fibroblast (MEF) cells. Inhibits autophagy.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1781882-89-0 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Produkttyp | MRT 67307 dihydrochloride |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 537.52 |
| Inhibitorer | MRT 67307 dihydrochloride |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?