missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ MRT 68601 hydrochloride

Beskrivning
MRT 68601 hydrochloride is a potent TBK1 (TANK-binding kinase-1) inhibitor (IC50 = 6 nM). Inhibits the formation of autophagosomes in lung cancer cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[3-[[5-Cyclopropyl-2-[[4-(4-morpholinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]amino]propyl]cyclobutanecarboxamide hydrochloride |
| CAS | 1962928-25-1 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Other Kinase Inhibitors |
| Molekylformel | C25H34N6O2.HCl |
| Formel vikt | 487.04 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?