Läs mer
R&D Systems™ MRT 68921 dihydrochloride
Produktkod. 18728649
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18728649 25 mg
18799817 5 mg
18789817 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18728649 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 5780/25
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. ULK inhibitor
MRT 68921 dihydrochloride is a potent ULK inhibitor (IC50 values are 1.1 and 2.9 nM for ULK2 and ULK1, respectively). Inhibits autophagy in mouse embryonic fibroblasts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[3-[[5-Cyclopropyl-2-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-6-isoquinolinyl)amino]-4-pyrimidinyl]amino]propyl]cyclobutanecarboxamide dihydrochloride
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 25 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C25H34N6O.2HCl
Formel vikt Observed MW: 507.5