Läs mer
MRT67307, MedChemExpress
Beskrivning
MRT67307 is a dual inhibitor of the IKKε and TBK-1 with IC50s of 160 and 19 nM, respectively. MRT67307 also inhibits ULK1 and ULK2 with IC50s of 45 and 38 nM, respectively. MRT67307 also blocks autophagy in cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MRT67307 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1190378-57-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H36N6O2 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (215.24 mM) |
| LEDER | O=C(NCCCNC1=NC(NC2=CC=CC(CN3CCOCC3)=C2)=NC=C1C4CC4)C5CCC5 |
| Visa mer |