Läs mer
MRT68921 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
MRT68921 dihydrochloride is a potent inhibitor of ULK1 and ULK2, with IC50 values of 2.9 nM and 1.1 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MRT68921 dihydrochloride |
| CAS | 2080306-21-2 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H36Cl2N6O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 31.25 mg/mL (61.58 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 8.33 mg/mL (16.41 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | [H]Cl.O=C(C1CCC1)NCCCNC2=NC(NC3=CC4=C(CN(C)CC4)C=C3)=NC=C2C5CC5.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 507.5 |
| Formel vikt | 507.5 |
| Visa mer |