Läs mer
MRTX-1257, MedChemExpress
Beskrivning
MRTX-1257 is a selective, irreversible, covalent and orally active KRAS G12C inhibitor, with an IC50 of 900 pM for KRAS dependent ERK phosphorylation in H358 cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MRTX-1257 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2206736-04-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H39N7O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 55 mg/mL (97.22 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N#CC[C@@H]1N(C(C=C)=O)CCN(C2=C3C(CN(C4=C5C(C)=CC=CC5=CC=C4)CC3)=NC(OC[C@H]6N(C)CCC6)=N2)C1 |
| Visa mer |