missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ MRTX 849

Beskrivning
MRTX 849 is a mutant-selective inhibitor of KRASG12C (IC50 = 142 nM). MRTX 849 covalently binds to KRASG12C at the cysteine at residue 12 and inhibits KRAS-dependent signal transduction by locking the protein in its inactive GDP-bound state. MRTX 849 induces pronounced tumor regression in 17 of 26 (65%) KRASG12C -positive cell lines and patient-derived xenograft models from multiple tumor types. It is orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[7-(8-Chloro-1-naphthalenyl)-5,6,7,8-tetrahydro-2-[[(2 S)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]methoxy]pyrido[3,4-d]pyrimidin-4-yl]-1-(2-fluoro-1-oxo-2-propen-1-yl)-(2 S)-2-piperazineacetonitrile |
| CAS | 2326521-71-3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Mål | Ras GTPase Inhibitors |
| Molekylformel | C32H35ClFN7O2 |
| Renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?