Läs mer
MRX-2843, MedChemExpress
Beskrivning
MRX-2843 (UNC2371) is an orally active, ATP-competitive dual MERTK and FLT3 tyrosine kinases inhibitor (TKI) with enzymatic IC50s of 1.3 nM for MERTK and 0.64 nM for FLT3, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MRX-2843 |
| CAS | 1429882-07-4 |
| Färg | Light Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H40N6O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | UNC2371 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 31.25 mg/mL (63.95 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H]1CC[C@H](N2C=C(C3=CC=C(CN4CCN(C)CC4)C=C3)C5=CN=C(NCCC6CC6)N=C52)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.67 |
| Visa mer |