missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MRX-2843, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MRX-2843 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H40N6O/c1-33-14-16-34(17-15-33)19-22-4-6-23(7-5-22)27-20-35(24-8-10-25(36)11-9-24)28-26(27)18-31-29(32-28)30-13-12-21-2-3-21/h4-7,18,20-21,24-25,36H,2-3,8-17,19H2,1H3,(H,30,31,32)/t24-,25- |
| Formel vikt | 488.3264 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?