missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ MS 023 dihydrochloride

Beskrivning
MS 023 dihydrochloride is a potent and selective type I PRMT inhibitor (IC50 values are 8, 8, 30, 83 and 119 nM for PRMT6, PRMT8, PRMT1, PRMT4 and PRMT3, respectively). Exhibits no significant activity against type II and III PRMTs, PKMTs, DNMTs, KDMs and reader proteins. Reduces global arginine asymmetric dimethylation levels in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1-Methyl-N1-[[4-[4-(1-methylethoxy)phenyl]-1H-pyrrol-3-yl]methyl]-1,2-ethanediamine dihydrochloride |
| CAS | 1992047-64-9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | Histone Methyltransferase Inhibitors |
| Molekylformel | C17H25N3O.2HCl |
| Formel vikt | 360.32 |
| Renhet | >98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?