Läs mer
IKA™ MS 3.1 standardtillbehör
Produktkod. 10473472 Handla allt IKA Produkter
Change view
Antal positioner:
1
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal positioner Förpackningsstorlek
10473472 1 Varje
1 options
Produktkod. 10473472 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003426300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.42 SEK
    244.81 SEK / Paket med 1
    Save 23.61 SEK
    8% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hjälper till att hålla kärl under skakprocessen, lämplig för ett brett spektrum av IKA™ shakers.
  • För provrör och små kärl upp till 50 mm i diameter
  • Ingår med minishakers MS 3 Basic och MS 3 digital
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller Provrör
Rörstorlek Upp till 50 mm dia.
Produkttyp MS 3.1 standardtillbehör
För användning med (utrustning) Minishakers MS 3 Basic, MS 3 Digital
Antal positioner 1