Läs mer
IKA™ MS 3 Basic Vortex Mixer
Produktkod. 10492342 Handla allt IKA Produkter
Change view
Bana:
4,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Bana Förpackningsstorlek
10492342 4,5 mm Varje
1 options
Produktkod. 10492342 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003617000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9608.66 SEK
    7945.34 SEK / Paket med 1
    Save 1663.32 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 01-12-2026
Fungerar bäst med små kärl och mikroplattor. IKA™ MS 3 Basic Vortex Mixer är en kompakt, universell liten skakapparat med två driftlägen och kontinuerlig eller touch-drift.
MS 3 basic är en kompakt, universell liten skakapparat för skakuppgifter med alla små kärl och mikroplattor. Enheten har två driftlägen: i läge A (säkert läge med redskapsdetektering) nås den maximala hastigheten på 3 000 rpm endast med standardtillbehöret i pekläge. Vid användning av andra redskap är hastigheten begränsad till 1 300 rpm. I läge B (utan redskapsdetektering) är en hastighet på 3 000 rpm möjlig med alla redskap.
  • Utbud av tillbehör med tillbehörsdetektering
  • Kontinuerlig eller pekdrift (med standardtillbehör)
  • Två driftlägen
  • Stabil i alla hastighetsområden
  • Stabilt pressgjutet hölje av zink
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 4,5 mm
Hastighetsintervall 0 till 3000 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz, 20 W
Spänning 100 till 240 V
Wattal 20 W
Amperage 800 mA
Produkttyp Vortex-mixer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 60529
Frekvens 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 205 x 148 x 63 mm
Höjd (metrisk) 63 mm
Bredd (metrisk) 148 mm
Vikt (metrisk) 2.9 kg
Modell MS 3 Basic
Visa skala
IP-betyg IP21
Motortyp Orbital
Driftlägen Kontinuerligt