Läs mer
IKA™ MS 3 Control Compact Universal Shaker
Handla allt IKA Produkter
Hastighetsintervall:
100 till 3000 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Brett utbud av tillbehör
- Detektering av fäste
- Timer med nedräkningsfunktion
- Stabil i alla hastighetsområden
- Stabilt pressgjutet hölje i zink
- USB anslutning för fjärrkontroll
- Kontinuerlig eller pekdrift (med standardtillbehör)
- Två driftlägen:
- Läge A (säkert läge med redskapsdetektering):
Maxhastigheten på 3 000 rpm uppnås endast med standardtillbehöret i pekläge. Vid användning av andra redskap är hastigheten begränsad till 1 300 rpm. - Läge B (utan redskapsdetektering):
En hastighet på 3 000 rpm är möjlig med alla tillbehör, beroende på applikation (se tillbehörslista i manualen).
- Läge A (säkert läge med redskapsdetektering):
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 4.5 mm |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 0.5 kg |
| Hastighetsintervall | 100 till 3000 rpm |
| Elektriska krav | 100/240 V, 50/60 Hz, 20 W |
| Spänning | 100/240 VAC, 24 VDC |
| Mått (L x B x H) | 148 x 63 x 205 mm |
| Visa | LCD: Hastighet, Timer |
| Inkluderar | RS 232-gränssnitt |
| Timerintervall | 1 sek. till 3599 min. |