Läs mer
IKA™ MS 3 Digital Vortex Mixer
Handla allt IKA Produkter
Spänning:
100 till 240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kompakt, universell liten shaker lämplig för skakuppgifter med alla små kärl och mikrotiterplattor
- Brett utbud av tillbehör
- Detektering av fäste
- Timer med nedräkningsfunktion
- Kontinuerlig eller pekdrift (med standardtillbehör)
- Två driftlägen: Läge A (säkert läge med redskapsdetektering) maxhastigheten på 3 000 rpm nås endast med standardtillbehöret i pekläge. Vid användning av andra redskap är hastigheten begränsad till 1 300 rpm. Läge B (utan redskapsdetektering)
- En hastighet på 3 000 rpm är möjlig med alla tillbehör, beroende på applikation (se tillbehörslista i manualen).
- Stabil i alla hastighetsområden
- Stabilt pressgjutet hölje av zink
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 100 till 240 V |
| Wattal | 20 W |
| Amperage | 800 mA |
| Produkttyp | Digital Vortex Mixer |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Material | Hölje i formgjuten zink |
| Djup (metriskt) | 205 mm |
| Höjd (metrisk) | 63 mm |
| Bredd (metrisk) | 148 mm |
| Vikt (metrisk) | 2.9 kg |
| Visa mer |