Läs mer
Grant Instruments™ MS-3000 - Höghastighetsmagnetomrörare 0-3000 rpm till 20 L max. Inkluderar omrörningsstång
Produktkod. 17581136
Kapacitet:
5 L
Produktkod. 17581136
Brand: Grant Instruments™ MS3000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MS-3000 är en kompakt magnetomrörare med arbetsyta i rostfritt stål. Den ger omrörning av vätskor upp till 5 liter till max 3000 rpm. MS-3000 har ett pulverlackerat hölje av starkt stål, som är kemiskt resistent mot syror och alkali.
Omrörarna levereras med en cylinderformad magnetisk omrörarstav (6x 25 mm) inkapslad i PTFE för universell användning.
Användningsområden
Lämplig för:
  • Blandning
  • Upplösande
  • pH-mätning
  • Titrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 0 till 3000 rpm
Material för toppplatta Rostfritt stål (304)
Kapacitet 5 L
Visa Hold (Håll)
Spänning 100 till 240 V
Wattal 2.6 W
Diameter (metrisk) 150 mm
Höjd (metrisk) 65 mm
Toppplattans diameter (metrisk) 110 mm
Amperage 220 mA
Pluggtyp UK, US, EU, AUS Plug
Färg Vitt
Beskrivning Kompakt magnetomrörare
Material Rostfritt stål (304)
Modell MS-3000
Temperaturområde (metriskt) 4 °С till 40 °С