missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ MS 4322

Produktkod. 30279884
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
2 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
30279884 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30279884 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 8080/2

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Selective PRMT5 Degrader (PROTAC™)

MS 4322 is a protein arginine methyltransferase 5 (PRMT5) Degrader (PROTAC™) (DC50 = 1.1 μM, Dmax = 74% in MCF-7 cells). Also inhibits PRMT5 methyltransferase activity (IC50 = 18 nM) and dose-dependently inhibits proliferation of HeLa, A549, A172 and Jurkat cancer cell lines. Comprises a PRMT5 inhibitor linked to an E3 ligase ligand.

PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-((S)-3-(3,4-Dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)-2-hydroxypropyl)-6-((1-((S)-19-((2S,4R)-4-hydroxy-2-(((S)-1-(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)ethyl)carbamoyl)pyrrolidine-1-carbonyl)-20,20-dimethyl-17-oxo-3,6,9,12,15-pentaoxa-18-azahenicosanoyl)azetidin-3-yl)amin
CAS 2375432-47-4
Kvantitet 2 mg
Mål Active Degraders
Molekylformel C55H76N10O12S
Renhet 98%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.