Läs mer
Thermo Scientific™ MS(PEG)12 Metyl-PEG-NHS-esterreagens
Produktkod. p-7184460 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
Produktkod. 11801325
Brand: Thermo Scientific™ 22685
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Pegylataminer (-NH2-grupper) på proteiner (lysinrester) eller analysytor med användning av MS(PEG)n, aminreaktiva (NHS-ester), metylkapslade PEG-föreningar (4 till 24 EG-enheter).
Thermo Scientific™ Pierce MS(PEG)n-reagenser är metyl-terminerade, polyetylenglykolföreningar (n är lika med 4 till 24 PEG-enheter) aktiverade som NHS-estrar för kovalent pegylering av primära aminer på proteiner (t.ex. lysiner) eller analysytor.
MS(PEG)n är förkortningen för en uppsättning föreningar som har polyetylenglykol (PEG) distanser med metyl (—CH3 ) och aminreaktiva NHS-estergrupper vid motsatta ändar. De ogrenade, hydrofila molekylerna med diskret längd har formen Methyl-PEGn-NHS Ester, där subskriptet“ n” betecknar 4, 8, 12 eller 24 etylenglykolenheter. N -hydroxisuccinimid (NHS) ester är spontant reaktiv med primära aminer (—NH2 ), tillhandahåller effektiv PEGylering av proteiner, peptider och andra amininnehållande molekyler eller ytor.
Höjdpunkter:
  • NHS-aktiverad för effektiv PEGylering av primära aminer vid pH 7-9; reaktion av NHS-estergrupp resulterar i bildning av stabila, irreversibla amidbindningar
  • Fullständigt karakteriserade PEGyleringsreagens med definierade PEG-kedjelängder; molekyler med diskret molekylvikt för konsistens av prestanda i proteinmodifieringstillämpningar
  • Tillhandahålls som en serie av 4, 8, 12 och 24 etylenglykolenheter, vilket gör det möjligt att optimera modifieringsprocedurer för en specifik tillämpning samtidigt som alla fördelar som är förknippade med protein-PEGylering bibehålls
  • PEG spacer ger unika fördelar, inklusive ökad stabilitet, minskad tendens till aggregation och minskad immunogenicitet
  • Lätt att följa instruktioner ökar sannolikheten för ett framgångsrikt resultat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Amin
Innehåll och lagring Förvaras torkat vid -20 °C.
Etiketttyp Polyetylenglykol (PEG), blockerande grupper
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester, NHS-ester
Spacer 12 etylenglykolenheter
Form Solid
Kvantitet 100 mg
Löslighet Vatten
Produkttyp NHS-esterreagens