Läs mer
MS049, MedChemExpress
Beskrivning
MS049 is a potent, selective, and cell-active dual inhibitor of PRMT4 and PRMT6 with IC50s of 34 nM and 43 nM, respectively. MS049 reduces levels of Med12me2a and H3R2me2a in HEK293 cells. MS049 is not toxic and does not affect the growth of HEK293 cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MS049 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1502816-23-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H24N2O |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (402.64 mM) ∣DMSO : ≥ 31 mg/mL (124.82 mM) |
| LEDER | CNCCN1CCC(OCC2=CC=CC=C2)CC1 |
| Visa mer |