missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MS21570, MedChemExpress

Produktkod. 16495496
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495496 100 mg -
16410957 50 mg -
16404668 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16495496 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112620

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress MS21570 is a selective GPR171 antagonist, with an IC50 of 220 nM.

MS21570 is a selective GPR171 antagonist, with an IC50 of 220 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material MS21570
Fysisk form Solid
CAS 65373-29-7
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H11N3S2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (526.67 mM; Need ultrasonic)
LEDER CNC1=NN=C(SCC2=CC=CC=C2)S1
Molekylvikt (g/mol) 237.34
Formel vikt 237.34
Procent renhet 98.95%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.