Läs mer
MS417, MedChemExpress
Beskrivning
MS417 is a selective BET-specific BRD4 inhibitor, binds to BRD4-BD1 and BRD4-BD2 with IC50s of 30, 46 nM and Kds of 36.1, 25.4 nM, respectively, with weak selectivity at CBP BRD (IC50, 32.7 μM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MS417 |
| CAS | 916489-36-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H19ClN4O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | GTPL7512 |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 50 mg/mL (120.51 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(OC)C[C@H]1C2=NN=C(C)N2C3=C(C(C)=C(C)S3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.91 |
| Visa mer |