Läs mer
MS436, MedChemExpress
Beskrivning
MS436 is a new class of bromodomain inhibitor, exhibits potent affinity of an estimated Ki=30-50 nM for the BRD4 BrD1 and a 10-fold selectivity over the BrD2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MS436 |
| CAS | 1395084-25-9 |
| Färg | Reddish Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H17N5O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25.5 mg/mL (66.51 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=S(C1=CC=C(/N=N/C2=CC(C)=C(O)C=C2N)C=C1)(NC3=NC=CC=C3)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.42 |
| Formel vikt | 383.42 |
| Visa mer |