Läs mer
Novus Biologicals™ MS4A15 Overexpression Lysate
Produktkod. 18215461 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18215461 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18215461 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL113314
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
The MS4A15 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC26747 and based on accession number NM_152717. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 15 (MS4A15), transcript variant 2, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only