missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MS4A4A Antibody (5C12), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-12043MFV610
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
MS4A4A Monoclonal antibody specifically detects MS4A4A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| MS4A4A | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 5C12 | |
| Flow Cytometry | |
| 4SPAN1, CD20 antigen-like 1, CD20L1CD20-L1, Fc epsilon receptor beta subunit homolog, Four-span transmembrane protein 1, membrane-spanning 4-domains subfamily A member 4A, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4A, MS4A4MGC22311, MS4A7 | |
| This antibody was generated by immunizing C57BL/6 mice against mouse cell line 300-19 expressing transfected human membrane-spanning 4-domains subfamily A member 4A (MS4A4A)-GFP. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Immunology | |
| 51338 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG λ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering