Läs mer
Lonza™ MsBM™ Mesangial celltillväxt basalt medium
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Basalt medium.
- Komponent i sin helhet MsGM™ BulletKit™ (katalognummer CC-3146), som består av basal och kosttillskott förpackade tillsammans.
- Speciellt framtagen för underhåll och expansion av mesangiala njurceller.
- Innehåller 5% serum.
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Mesangiala celler |
| Produkttyp | Basal Medium |
| Kvantitet | 500 ml |
| pH | 7,5 till 8,0 |
| Färg | Rött |
| Innehåll och lagring | Förvara mörkt vid 2 till 8 °C |