Läs mer
Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ Klass II biologiska säkerhetsskåp
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10795194 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Bredd (engelska) Interiör:
2,95 fot
4 fot
4,92 fot
6 fot
Bredd (metrisk) Interiör:
0,9 m
1,2 m
1,5 m
1,8 m
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Interiör Bredd (metrisk) Interiör unitSize
10795194 4 fot 1,2 m -
10445753 6 fot 1,8 m -
11762997 2,95 fot 0,9 m Varje
11752997 4,92 fot 1,5 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 10795194 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 51025411
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Spara energi med dessa skåp, som kombinerar smart design och extraordinärt värde med klassens bästa energieffektivitet, tillförlitlighet och användbarhet.
Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ Klass II biologiska säkerhetsskåp (BSC) kombinerar säkerhet och extraordinärt värde med energieffektivitet, tillförlitlighet och användbarhet. Med patenterad luftflödesdesign och energieffektiva DC-motorer använder MSC-Advantage BSC:er upp till 68 % mindre energi jämfört med skåp med traditionella AC-motorer. Skåpen skyddar både personal och produkter mot biologiska risker och kontaminering samtidigt som de erbjuder en bekväm och ergonomisk arbetsmiljö. Skåpen är certifierade enligt säkerhetsstandarden EN 12469.
Funktioner:
  • Finns i 90 cm, 120 cm, 150 cm och 180 cm
  • Med mikroprocessorkontroll
  • Stor display på frontpanelen (lätt synlig från sittande position) ger kontinuerlig avläsning av nedflödes- och inflödeshastigheter samt filteranvändningsstatus
  • Exklusivt övervakningssystem baserat på prestandafaktorer indikerar när skåpet behöver service
  • Proprietärt fönster öppnas till 20 cm arbetshöjd och 53,5 cm maximal höjd, och sänks enkelt för invändig rengöring
  • Ergonomiskt vinklat fönster lutar 10°för bättre komfort och minskad trötthet för användaren
  • Unik luftflödesteknik och intelligent motordesign förbättrar energieffektivitet, drift och servicebarhet avsevärt; ger utmärkt provskydd
  • SmartPort: T¨UV-godkänd, säker och ren metod för att dra vakuumslangar och kablar genom sidoväggen på det biologiska säkerhetsskåpet
  • Tillufts-/frånluftsfilter: HEPA H 14 EN 1822, 99,995 % vid 0,3 μm partikelstorlek
Konstruktion:
  • Frontåtkomliga komponenter möjliggör snabba byten av HEPA-filter och andra komponenter. Tyst drift på < 55 dBA skapar en bekväm arbetsmiljö
  • Delad arbetsbricka i rostfritt stål kan enkelt tas bort för rengöring eller förklaring
  • Standardarmstöd utformade för att förhindra oavsiktlig blockering med rockärmar
  • Mycket stor arbetsyta (0,56m 2 eller 0,84m 2) förbättrar produktiviteten
  • Släta komponenter i hela skåpet minimerar risken för skador under rutinmässig rengöring, service eller underhåll
Certifikat och efterlevnad
  • Fullständigt kompatibel med EN 12469 säkerhetsstandard som oberoende testad och certifierad av TUV Nord
Beställningsinformation:
Tillbehör inkluderar programmerbart UV-ljus, arbetsbricka i ett stycke, stativalternativ, Ergolign-sadelstol och fristående golvhylla Ej tillgänglig för försäljning i Nordamerika.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 12469, av TüV Nord, LNE (0,9 och 1,2 m). EN 12469, av TüV Nord (1,5 och 1,8 m)
Bredd (metrisk) Interiör 1,2 m
Produkttyp Biosäkerhetsskåp
Bullernivå <59 dBA
Behållare 1 dubbel, höger sida
Bredd (engelska) Exteriör 51,1 tum
Avgasfilter HEPA H 14 EN 1822, 99,995 % vid 0,3 μm partikel
Bredd (metrisk) Exteriör 130 cm
Energiförbrukning (reducerat flödesläge) <40 W
Hamnar TUV-godkänd
Bredd (engelska) Interiör 4 fot
Höjd (metrisk) Exteriör 152 cm
Djup (metrisk) Exteriör 80 cm
Spänning 230 V
Energiförbrukning (driftsbörvärde) 200 W