Läs mer
Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ Klass II biologiska säkerhetsskåp
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning
Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ Klass II biologiska säkerhetsskåp (BSC) kombinerar säkerhet och extraordinärt värde med energieffektivitet, tillförlitlighet och användbarhet. Med patenterad luftflödesdesign och energieffektiva DC-motorer använder MSC-Advantage BSC:er upp till 68 % mindre energi jämfört med skåp med traditionella AC-motorer. Skåpen skyddar både personal och produkter mot biologiska risker och kontaminering samtidigt som de erbjuder en bekväm och ergonomisk arbetsmiljö. Skåpen är certifierade enligt säkerhetsstandarden EN 12469.
Funktioner:
- Finns i 90 cm, 120 cm, 150 cm och 180 cm
- Med mikroprocessorkontroll
- Stor display på frontpanelen (lätt synlig från sittande position) ger kontinuerlig avläsning av nedflödes- och inflödeshastigheter samt filteranvändningsstatus
- Exklusivt övervakningssystem baserat på prestandafaktorer indikerar när skåpet behöver service
- Proprietärt fönster öppnas till 20 cm arbetshöjd och 53,5 cm maximal höjd, och sänks enkelt för invändig rengöring
- Ergonomiskt vinklat fönster lutar 10°för bättre komfort och minskad trötthet för användaren
- Unik luftflödesteknik och intelligent motordesign förbättrar energieffektivitet, drift och servicebarhet avsevärt; ger utmärkt provskydd
- SmartPort: T¨UV-godkänd, säker och ren metod för att dra vakuumslangar och kablar genom sidoväggen på det biologiska säkerhetsskåpet
- Tillufts-/frånluftsfilter: HEPA H 14 EN 1822, 99,995 % vid 0,3 μm partikelstorlek
Konstruktion:
- Frontåtkomliga komponenter möjliggör snabba byten av HEPA-filter och andra komponenter. Tyst drift på < 55 dBA skapar en bekväm arbetsmiljö
- Delad arbetsbricka i rostfritt stål kan enkelt tas bort för rengöring eller förklaring
- Standardarmstöd utformade för att förhindra oavsiktlig blockering med rockärmar
- Mycket stor arbetsyta (0,56m 2 eller 0,84m 2) förbättrar produktiviteten
- Släta komponenter i hela skåpet minimerar risken för skador under rutinmässig rengöring, service eller underhåll
Certifikat och efterlevnad
- Fullständigt kompatibel med EN 12469 säkerhetsstandard som oberoende testad och certifierad av TUV Nord
Beställningsinformation:
Tillbehör inkluderar programmerbart UV-ljus, arbetsbricka i ett stycke, stativalternativ, Ergolign-sadelstol och fristående golvhylla Ej tillgänglig för försäljning i Nordamerika.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 12469, av TüV Nord, LNE (0,9 och 1,2 m). EN 12469, av TüV Nord (1,5 och 1,8 m) |
| Bredd (metrisk) Interiör | 1,5 m |
| Produkttyp | Biosäkerhetsskåp |
| Bullernivå | <59 dBA |
| Behållare | 2 Dubbel, vänster och höger sida |
| Bredd (engelska) Exteriör | 62,9 tum |
| Avgasfilter | HEPA H 14 EN 1822, 99,995 % vid 0,3 μm partikel |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 160 cm |
| Energiförbrukning (reducerat flödesläge) | <70 W |
| Hamnar | TUV-godkänd |
| Visa mer |