Läs mer
MSC2530818, MedChemExpress
Produktkod. 16464656
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16464656 100 mg -
16463458 10 mg -
16439956 50 mg -
16416187 5 mg 5mg
16412776 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16464656 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101611
MedChemExpress MSC2530818 is a potent, selective and orally available CDK8 inhibitor with an IC50 of 2.6 nM for CDK8.
MSC2530818 is a potent, selective and orally available CDK8 inhibitor with an IC50 of 2.6 nM for CDK8.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MSC2530818
CAS 1883423-59-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H17ClN4O
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 110 mg/mL (322.76 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1[C@H](C2=CC=C(Cl)C=C2)CCC1)C3=CN=C(NN=C4C)C4=C3
Molekylvikt (g/mol) 340.81
Formel vikt 340.81
Procent renhet 99.67%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease