Läs mer
Lonza™ MSCGM™ Mesenkymala stamcellstillväxtmedium BulletKit™
Produktkod. 11620361
Change view
Kvantitet:
440 mL medium, 50 mL FBS, 10 mL L-glutamin, 0,5 mL GA-1000
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11620361 440 mL medium, 50 mL FBS, 10 mL L-glutamin, 0,5 mL GA-1000 Varje
1 options
Produktkod. 11620361 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer PT3001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6850.00 SEK
    5710.20 SEK / Paket med 1
    Save 1139.80 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Seruminnehållande medium utformat för att proliferera mänskliga benmärgshärledda mesenkymala celler i ett odifferentierat tillstånd.
  • Seruminnehållande medium.
  • Designad för att sprida mänskliga benmärgshärledda mesenkymala celler i ett odifferentierat tillstånd.
  • Screenas för att säkerställa att serumet varken främjar spontan differentiering av celler eller hämmar celldifferentiering till osteogena, kondrogena eller adipogena linjer (när det stimuleras korrekt med ett lämpligt differentieringsmedium).
  • Inkluderar både basala medier och nödvändiga tillskott för proliferation av mänskliga benmärgshärledda mesenkymala stamceller.
    • Basalmediet (MSCBM hMSC ™Basal Medium; katalognr PT-3238) och nödvändiga tillskott (MSCGM ™hMSC SingleQuot Utrustning; katalognr. PT-4105) kan också köpas individuellt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Mesenkymala stamceller
Produkttyp Stamcellsmedia och kosttillskott
Kvantitet 440 mL medium, 50 mL FBS, 10 mL L-glutamin, 0,5 mL GA-1000
pH Medium: 7,0 till 7,7
Färg Medium: Röd
Innehåll och lagring MSCBM™ Basal Media (PT-3238), GA-100, MSCGM™ SingleQuots Tilläggssats (PT-4105), L-glutamin, fetalt bovint serum; Förvara mörkt vid 2 till 8 °C