Läs mer
Corning™ MSCulture Max™ – GMP Tillägg
Beskrivning
- Mediet ökar slutresultatet av hMSC, effektiviserar odlingen, minskar risken under processen och eliminerar medieutbyten, vilket möjliggör högre cellexpansion med mindre media och färre mediebyten. MSCulture Max-mediet finns i tre versioner. Varje medieversion består av ett basalt medium och ett motsvarande tillägg
- Standard forskningsklass: Corning MSCulture Max Basal Medium [Cat. Nr. 42-010-CV] och Corning MSCulture Max Supplement [Cat. Nr. 42-000-CR]
- Xeno-fri forskningsklass: Corning MSCulture Max Basal Medium [Kat. Nr. 42-010-CV] och MSCulture Max-XF Supplement [Kat. Nr. 42-100-CR]
- Xeno-fri GMP-klass för bioproduktion: Corning MSCulture Max Basal Medium [Cat. Nr. 42-010-CV] och Corning MSCulture Max-GMP Supplement [Cat. Nr. 42-200-CR]
- Funktioner:
- Inga medieutbyten krävs
- Ingen ytbeläggning krävs
- Enastående produktivitet: Uppnår över tiofalt hMSC-expansion inom 4–5 dagar utan medieförändringar, vilket avsevärt minskar tids- och arbetskostnader
- Övergångsvänlig formulering: Stöder översättning från forskning till klinisk tillverkning via forskning och xenofria format. Xeno-fritt MSCulture Max-media finns också i GMP-klassad version.
- Skalbar och effektiv bioprocess: Möjliggör cellproduktion i hög volym med minimal medieförbrukning
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | Xeno-fri, cGMP |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Cellkulturmedia |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | 0,2μ m Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Hold (Håll) |
| Utan tillsatser | Hold (Håll) |
| Kvantitet | 1 st. |
| Typ av kultur | Stamcell (human, iPS - inducerad pluripotent stam, embryonal), Adherent cellkultur, Däggdjurscellodling |