Läs mer
Corning™ MSCulture Max™ - XF-tillägg
Produktkod. 31937646
Change view
Kvantitet:
1 st.
Produktkod. Kvantitet
31937646 1 st.
1 options
Produktkod. 31937646 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 42100CR
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Högpresterande expansionsmedia för batchodlingssystem.
    Mediet ökar slutresultatet av hMSC, effektiviserar odlingen, minskar risken under processen och eliminerar medieutbyten, vilket möjliggör högre cellexpansion med mindre media och färre mediebyten. MSCulture Max-mediet finns i tre versioner. Varje medieversion består av ett basalt medium och ett motsvarande tillägg
  • Standard forskningsklass: Corning MSCulture Max Basal Medium [Cat. Nr. 42-010-CV] och Corning MSCulture Max Supplement [Cat. Nr. 42-000-CR]
  • Xeno-fri forskningsklass: Corning MSCulture Max Basal Medium [Kat. Nr. 42-010-CV] och MSCulture Max-XF Supplement [Kat. Nr. 42-100-CR]
  • Xeno-fri GMP-klass för bioproduktion: Corning MSCulture Max Basal Medium [Cat. Nr. 42-010-CV] och Corning MSCulture Max-GMP Supplement [Cat. Nr. 42-200-CR]
  • Funktioner:
    • Inga medieutbyten krävs
    • Ingen ytbeläggning krävs
    • Enastående produktivitet: Uppnår över tiofalt hMSC-expansion inom 4–5 dagar utan medieförändringar, vilket avsevärt minskar tids- och arbetskostnader
    • Övergångsvänlig formulering: Stöder översättning från forskning till klinisk tillverkning via forskning och xenofria format. Xeno-fritt MSCulture Max-media finns också i GMP-klassad version.
    • Skalbar och effektiv bioprocess: Möjliggör cellproduktion i hög volym med minimal medieförbrukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering Xeno-fri
Form Vätska
Produkttyp Cellkulturmedia
Serumnivå Serumfritt
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,2μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Hold (Håll)
Utan tillsatser Hold (Håll)
Kvantitet 1 st.
Typ av kultur Stamcell (human, iPS - inducerad pluripotent stam, embryonal), Adherent cellkultur, Däggdjurscellodling