Läs mer
MSDC 0602, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MSDC 0602 |
| CAS | 1133819-87-0 |
| Molekylformel | C19H17NO5S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 5-[[4-[2-(3-Methoxyphenyl)-2-oxoethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione, 5-[4-[2-(3-Methoxyphenyl)-2-oxoethoxy]benzyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17NO5S/c1-24-15-4-2-3-13(10-15)16(21)11-25-14-7-5-12(6-8-14)9-17-18(22)20-19(23)26-17/h2-8,10,17H,9,11H2,1H3,(H,20,22,23) |
| LEDER | O=C1NC(C(CC2=CC=C(OCC(C3=CC=CC(OC)=C3)=O)C=C2)S1)=O |
| IUPAC-namn | 5-[[4-[2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.41 |
| Formel vikt | 371.0827 |