missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MSG 606, Tocris Bioscience™
Beskrivning
Potent human MC1 receptor antagonist (IC50 = 17 nM). Also partial agonist at human MC3 and MC5 receptors (EC50 values are 59 and 1300 nM, respectively). Exhibits binding affinity for A375 melanoma cells in vitro. Reverses morphine-induced hyperalgesia in female mice, with no effect in male mice. γMSH analog.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1416983-77-1 |
| Molekylformel | C62H82N20O13S |
| Linjär formel | C62H82N20O13S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Löslighetsinformation | Soluble to 1mg/mL in water |
| InChI-nyckel | QJBNFEXQHBDMQM-VTWSTLNFSA-N |
| LEDER | C1CC(=O)NCC(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(CSC1)C(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)NCC(=O)N)CC3=CNC4=CC=CC=C43)CCCN=C(N)N)CC5=CC=CC=C5)CC6=CN=CN6 |
| IUPAC-namn | (3S)-4-[[(2S)-1-[[(2S)-1-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]amino]-5-(diaminomethylideneamino)-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-[[(3R,6S,9S,12S,15S)-12-benzyl-9-[3-(diaminomethylideneamino)propyl]-15-(1H-imidazol-5-ylmethyl)-6-(1H-indol-3-ylme |
| Molekylvikt (g/mol) | 1347.525 |
| PubChem CID | 122177131 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?